Learn More
3-formylbenzoate de méthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11935111 25 g Flacon en verre 25g
10364602 1 g Flacon en verre 1g
10633773 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11935111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368050250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52178-50-4 | C9H8O3 | 164.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52178-50-4
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Numéro MDL MFCD00189379
Clé InChI UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carbomethoxybenzaldehyde, methyl m-formylbenzoate, benzoic acid, 3-formyl-, methyl ester, 3-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-3-formylbenzoate, pubchem12631, m-carbomethoxybenzaldehyde, methyl 3-formyl-benzoate, methyl 3-methanoylbenzoate, acmc-1am8j
CID PubChem 639145
Nom IUPAC Méthylformylbenzoate3
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-formylbenzoate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 48.0°C to 55.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%