Learn More
Méthyl 3-hydrazinothiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10222452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10222452 1 g Flacon en verre ambré 1g
10475122 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10222452 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01751DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 75681-13-9
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00052080
Clé InChI RWGYQWWIXLVGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-hydrazinyl-, methyl ester, 3-hydrazino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydrazinothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydrazino thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2777595
Nom IUPAC méthyle 3-hydrazinylthiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 97%