Learn More
3-hydroxy-4-méthoxybenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10505914 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10505914 1 g 1g
10103294 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10505914 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399260010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6702-50-7 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6702-50-7
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD01321262
Clé InChI QXOXUEFXRSIYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl isovanillate, methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzenecarboxylate, 3-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, isovanillic acid methyl ester, methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate, methyl 3-hydroxy-4-methoxy-benzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-methoxy benzoate, isovamllic acid methyl ester, ksc496e5l
CID PubChem 4056967
Nom IUPAC methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Point de fusion 64.0°C to 67.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(OH)COOCH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.