Learn More
Méthyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498226 5 g 5g
11408236 25 g 25g
11418236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15329.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 713-52-0 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 713-52-0
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.146
Numéro MDL MFCD00016997
Clé InChI UEGCRFNWTGYVKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-, methyl ester, 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-nitro-benzoate, methyl3-hydroxy-4-nitrobenzoate, pubchem20121, acmc-209oia, ksc379e5n, 5-methoxycarbonyl-2-nitrophenol, methyl3-hydroxy-4-nitronemzoate
CID PubChem 294866
Nom IUPAC Méthyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Point de fusion 89°C to 92°C
Quantité 5 g
Beilstein 2583832
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 98%