Learn More
3-hydroxyanthranilate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Hydroxyanthranilate |
| CAS | 17672-21-8 |
| Formule moléculaire | C8H9NO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Amino-3-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-hydroxybenzoate, 3-Hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(O)c1N |
| Nom IUPAC | méthyl 2-amino-3-hydroxybenzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.16 |
| Poids de la formule | 167.0582 |