Learn More
3-hydroxybenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10642982 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10642982 25 g Flacon en verre 25g
10123491 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642982 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352000250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 19438-10-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19438-10-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002295
Clé InChI YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
CID PubChem 88068
Nom IUPAC 3-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxybenzoate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 70.0°C to 74.0°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 280.0°C to 281.0°C (709.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CO2CH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3-hydroxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.