Learn More
3-hydroxybenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 3-hydroxybenzoate is used in the preparation of 3-hydroxybenzene-1,2-dicarbaldehyde and O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl) phosphorothioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyl3-hydroxybenzoate est utilisé dans la préparation de 3-hydroxybenzène-1,2-dicarbalaldéhyde et d’O-méthyl O-[3-méthyl-4-(méthylthio)phényl]O-(3-méthylcarboxyphényl) phosphorothioate.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le sulfoxyde de diméthyle, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-hydroxybenzoate |
| Point de fusion | 70°C to 72°C |
| Point d’ébullition | 280°C to 281°C (708 mmHg) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 2208129 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,dimetyl Sulfoxide,ethanol and methanol. |
| Poids de la formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | 99% |