Learn More
Methyl 3-Hydroxybutyrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Hydroxybutyrate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 118.063 |