Learn More
Méthyl-3-hydroxyisothiazole-5-carboxylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl-3-hydroxyisothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 100241-89-2 |
| Formule moléculaire | C5 H5 N O3 S |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5NO3S/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(O)ns1 |
| Nom IUPAC | méthyle 3-hydroxy-1,2-thiazole-5-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.16 |
| Poids de la formule | 158.999 |