Learn More
Methyl 3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31033969
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033969 250 mg
31022188 5 g
31025226 1 g
31025529 25 g
31031750 10 g
31028682 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31033969 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD138678250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate
CAS 10068-07-2
Formule moléculaire C5H5NO4
Numéro MDL MFCD00062870
Quantité 250 mg
SMILES COC(=O)C1=CC(NO1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 143.10
Pourcentage de pureté 97%