Learn More
3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate de méthyle, TRC
Code produit 30466953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466953 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3127005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-Hydroxyisoxazole-5-carboxylate
CAS 10068-07-2
Formule moléculaire C5 H5 N O4
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H5NO4/c1-9-5(8)3-2-4(7)6-10-3/h2H,1H3,(H,6,7)
SMILES COC(=O)c1onc(O)c1
Nom IUPAC 3-hydroxy-1,2-oxazole-5-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 143.1
Poids de la formule 143.0219