Learn More
3-hydroxythiophène-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429647
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429647 1 g 1g
11439647 5 g 5g
11449647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22129.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5118-06-9 | C6H6O3S | 158.17 g/mol
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 3-hydroxythiophène-2-carboxylate est utilisé en médecine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5118-06-9
Numéro MDL MFCD00055642
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’ébullition 107°C to 109°C (13 mmHg)
Formule moléculaire C6H6O3S
Quantité 1 g
Synonyme methyl 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydroxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem7744, acmc-1aqhj, maybridge3_005989, 3-hydroxy-2-methoxycarbonylthiophene, 3-hydroxy-2-methoxycarbonyl-thiophene, methyl 3-hydroxythiophen-2-caboxylate
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI FYOPNADYSPZUAT-WAYWQWQTSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)O
Nom IUPAC Méthyl 3-hydroxythiophène-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 158.17
CID PubChem 581127
Poids de la formule 158.18
Pourcentage de pureté 97%