Learn More
Méthyl 3-iodo-4-méthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10422044 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10422044 25 g Flacon en verre 25g
10693595 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10422044 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399090250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 35387-93-0 | C9H9IO3 | 292.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35387-93-0
Formule moléculaire C9H9IO3
Poids moléculaire (g/mol) 292.07
Numéro MDL MFCD00052925
Clé InChI GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-p-anisate, acmc-1agb4, ksc495q3h, methyl-3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-4-methoxy-benzoate, 3-iodo-p-anisic acid methyl ester
CID PubChem 316980
Nom IUPAC méthyl3-iodo-4-méthoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Point de fusion 93°C to 95°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(I)COOCH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 292.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.