Learn More
Méthyl 3-iodo-4-méthylbenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492120 5 g 5g
11402130 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28734.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90347-66-3 | C9H9IO2 | 276.073 g/mol
Methyl 3-Iodo-4-methylbenzoate is used as a reagent in the synthesis of [(pyrazolo[1,5-a]pyridmidinyl)ethynyl]benzamides as selective discoidin domain receptor 1 (DDR1) inhibitors. Also used as a reagent in the preparation of orally bioavailable GZD824 targeting Breakpoint Cluster Region-Abelson (Bcr-Abl) kinase and overcoming antitumor drug resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 3-iodo-4-méthylbenzoate est utilisé comme réactif dans la synthèse de [(pyrazolo[1,5 a]pyridmidinyl)éthynyl]benzamides en 1 1 tant qu’inhibiteurs sélectifs des récepteurs de domaine de la discoïdine (DDR ). Également utilisé comme réactif dans la préparation de GZD824 biodisponible par voie orale ciblant la kinase du gène “Breakpoint Cluster Region-Abelson” (Bcr-Abl) et surmontant la résistance aux médicaments antitumoraux.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90347-66-3
Formule moléculaire C9H9IO2
Poids moléculaire (g/mol) 276.073
Numéro MDL MFCD00230583
Clé InChI NKMHAOTZPFVSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-iodo-p-toluate, methyl-3-iodo-4-methylbenzoate, methyl 3-iodo-4-methyl-benzoate, 2-iodo-4-methoxycarbonyl toluene, benzoic acid, 3-iodo-4-methyl-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methylbenzoate, 3-iodo-4-methylbenzoic acidmethyl ester, methyl 3-iodo-4-meth, ksc495m1r
CID PubChem 13614033
Nom IUPAC méthyle 3-iodo-4-méthylbenzoate
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
Indice de réfraction 1.5975
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 276.07
Pourcentage de pureté 98%