Learn More
3-mercaptopropionate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425576
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425576 100 g 100g
11415576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11425576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20718.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 2935-90-2 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Methyl 3-mercaptopropionate is a click chemistry reagent used in the modification of oxazolines using thiol-ene click modification. It also has implications for self-assembled monolayers (SAMs). It is used in the colorimetric detection of mercury(II) in a high-salinity solution using gold nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-mercaptopropionate de méthyle est un réactif de chimie clic utilisé dans la modification des oxazolines à l’aide de la modification du clic thiol-ène. Il a également des implications pour les monocouches auto-assemblées (SAMs). Il est utilisé dans la détection colorimétrique du mercure(II) dans une solution à haute salinité à l’aide de nanoparticules d’or.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2935-90-2
Formule moléculaire C4H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 120.166
Numéro MDL MFCD00004895
Clé InChI LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester, 3-mercaptopropionic acid methyl ester, methyl mercaptopropionate, methyl3-mercaptopropionate, methyl 3-mercaptopropanoate, propionic acid, 3-mercapto-, methyl ester, unii-v920f0bcrz, methyl-3-mercaptopropionate, v920f0bcrz
CID PubChem 18050
Nom IUPAC 3-sulfanylpropanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CCS
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-mercaptopropionate
Densité 1.085
Point d’ébullition 164°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Indice de réfraction 1.463
Quantité 100 g
Numéro UN UN1228
Beilstein 1742952
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 120.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.