Learn More
3-mercaptopropionate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Mercaptopropionate |
| CAS | 2935-90-2 |
| Formule moléculaire | C4H8O2S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3-Mercaptopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester, 3-Mercatopropropanoic Acid Methyl Ester, 3-Thiopropanoic Acid Methyl Ester, MPM, MPM (thiol), Methyl 3-Mercaptopropionoate, Methyl beta-Mercaptopropionate, NSC 137814, beta-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)2-3-7/h7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCS |
| Nom IUPAC | 3-sulfanylpropanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.17 |
| Poids de la formule | 120.0245 |