Learn More
Methyl 3-methoxy-2-naphthoate, 96%, BLD Pharm™
Code produit 31091385
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31091385 10 g
31084625 25 g
31089113 250 mg
31082042 5 g
31086027 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31091385 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13870810g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methoxy-2-naphthoate
CAS 13041-60-6
Formule moléculaire C13H12O3
Numéro MDL MFCD00454253
Quantité 10 g
SMILES O=C(OC)C1=C(OC)C=C2C=CC=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 216.23
Pourcentage de pureté 96%