Learn More
3-Méthoxy-4-méthylbenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485337 25 g 25g
11465337 1 g 1g
11475337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22695.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3556-83-0 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3556-83-0
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00082710
Clé InChI LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-methoxy-p-toluate, 4-methyl-m-anisic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl-, methyl ester, pubchem13650, methyl 4-methyl-m-anisate, acmc-1cs22, methyl3-methoxy-4-methylbenzoate, methyl 3-methoxy-4-methyl-benzoate, 3-methoxy-p-toluic acid methyl ester
CID PubChem 591123
Nom IUPAC 3-Méthoxy-4-méthylbenzoate de méthyle
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
Point de fusion 47°C to 50°C
Point d’ébullition 119°C to 120°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5295
Quantité 25 g
Beilstein 1948339
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 98%