Learn More
Méthyl 3-méthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352846 10 g 10g
11362846 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09041.09
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 5368-81-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5368-81-0
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00017193
Clé InChI DUKYPQBGYRJVAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl m-anisate, methyl m-methoxybenzoate, 3-methoxybenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 3-methoxybenoic acid methyl ester, m-methoxybenzoic acid methyl ester, mehtyl 3-methoxybenzoate, acmc-1asq5, m-anisic acid methyl ester
CID PubChem 79332
Nom IUPAC methyl 3-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methoxybenzoate
Densité 1.15
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.527
Quantité 10 g
Beilstein 2208567
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.