Learn More
Méthyl 3-méthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-methoxybenzoate |
| Densité | 1.15 |
| Point d’ébullition | 238°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.527 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2208567 |
| Poids de la formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |