Learn More
3-méthoxythiophène-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458987 5 g 5g
11448987 1 g 1g
11468987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20586.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 62353-75-7 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62353-75-7
Formule moléculaire C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Numéro MDL MFCD00102115
Clé InChI MWADWXJPBMFRGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, acmc-20abea, methyl 3-methoxythiophene carboxylate, methyl 3-methoxy-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy-,methyl ester, 3-methoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 701637
Nom IUPAC méthyle 3-méthoxythiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(OC)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
Point de fusion 60°C to 63°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 97%