Learn More
Méthyle 3-méthyl-2-furoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498813 5 g 5g
11408820 10 g 10g
11408823 25 g 25g
11418823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11498813 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10541.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6141-57-7 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Methyl 3-methyl-2-furoate is an important raw material used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.It is a volatile substance in the unfermented apple pomace.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 3-méthyl-2-furoate est une matière première importante utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il sʼagit dʼune substance volatile dans la pomme non fermentée.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6141-57-7
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00014110
Clé InChI AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-methyl-2-furoate, methyl 3-methylfuroate, methyl 3-methyl-2-furancarboxylate, furancarboxylic acid, methyl-, methyl ester, 3-methyl-2-furancarboxylic acid methyl ester, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furoic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-20a9f6, methyl-3-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester
CID PubChem 350231
Nom IUPAC methyl 3-methylfuran-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methyl-2-furoate
Point de fusion 33°C to 37°C
Point d’ébullition 60°C (1 mmHg)
Point d’éclair 82°C (180°F)
Quantité 5 g
Beilstein 116835
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 98%