Learn More
Méthyl 3-méthyl-2-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458498 100 g 100g
15448498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61907.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5471-82-9 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5471-82-9
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.174
Numéro MDL MFCD01003947
Clé InChI NJHDBIXFFZVJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl3-methyl-2-nitrobenzoate, methyl 3-methyl-2-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, methyl ester, 3-methyl-2-nitrobenzoic acid methyl ester, pubchem10932, acmc-1ap0b, ksc495q9t, methyl 2-nitro-3-methylbenzoate, methyl 3-methyl-2-nitro-benzoate
CID PubChem 79621
Nom IUPAC méthyl 3-méthyl-2-nitrobenzoate
SMILES CC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Quantité 100 g
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide