Learn More
Méthyl 3-méthyl-4-nitrobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419057 5 g 5g
11429057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20627.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 24078-21-5 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24078-21-5
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.174
Numéro MDL MFCD00085640
Clé InChI IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
CID PubChem 260927
Nom IUPAC méthyl 3-méthyl-4-nitrobenzoate
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 195.18
Pourcentage de pureté 97%