Learn More
Méthyl3-méthylaminocrotonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449646 25 g 25g
11429646 1 g 1g
11439646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20199.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13412-12-9 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
It is employed as an intermediate in the synthesis of an analogue to amlodipine, bearing a short amino polyethylene glycol chain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’un analogue à l’amlodipine, portant une courte chaîne de glycol de polyéthylène aminé.
Solubilité
Soluble dans l’eau à (54 g/l) (25°C), Calc.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13412-12-9
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.159
Numéro MDL MFCD00027383
Clé InChI QAKYFFYZPIPLDN-SNAWJCMRSA-N
Synonyme methyl 3-methylaminocrotonate, methyl e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 2e-3-methylamino but-2-enoate, methyl 3-methylaminobut-2-enoate, beta-n-methylaminocrotonic acid methyl ester, methyl 3-methyl-amino crotonate, e-methyl 3-methylamino but-2-enoate, 3-methylamino isocrotonic acid methyl ester, 2-butenoic acid,3-methylamino-,methyl ester, e-3-methylamino-2-butenoic acid methyl ester
CID PubChem 5846045
Nom IUPAC méthyl (E)-3-(méthylamino)but-2-énoate
SMILES CC(=CC(=O)OC)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methylaminocrotonate
Point de fusion 60°C to 63°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water at (54g/L) (25°C),Calc.
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 97%