Learn More
3-nitrobenzoate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492138 250 g 250g
11482138 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15155.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 618-95-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Methyl 3-nitrobenzoate was used in the preparation of iodoarene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a utilisé le méthyle 3-nitrobenzoate dans la préparation de l’iodoarène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-95-1
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00007250
Clé InChI AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
CID PubChem 69260
Nom IUPAC Méthyle de 3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-nitrobenzoate
Point de fusion 77°C to 80°C
Point d’ébullition 279°C
Quantité 250 g
Beilstein 392449
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté ≥98%