Learn More
Méthyl 3-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10109981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10109981 100 g Flacon en plastique 100g
10783393 25 g Flacon en plastique -
10320894 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10109981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168441000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 618-95-1 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-95-1
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00007250
Clé InChI AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
CID PubChem 69260
Nom IUPAC Méthyle de 3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-nitrobenzoate
Point de fusion 76°C to 80°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 279°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire O2NC6H4CO2CH3
Quantité 100 g
Beilstein 09, 378
Merck Index 10, 6435
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline