Learn More
Méthyl 3-nitroisonicotinate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Nitroisonicotinate |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-8-4-6(5)9(11)12/h2-4H,1H3 |
| Poids de la formule | 182.0328 |