Learn More
Méthyl 3-nitroisonicotinate, TRC
Code produit 30240956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240956 500 mg 500mg
30240555 100 mg 100mg
30240605 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240956 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM340050500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103698-10-8
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.13
Synonyme Methyl 3-Nitropyridine-4-carboxylate;
Nom IUPAC méthyle 3-nitropyridine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)c1ccncc1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-Nitroisonicotinate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6N2O4/c1-13-7(10)5-2-3-8-4-6(5)9(11)12/h2-4H,1H3
Poids de la formule 182.0328