Learn More
Acétate de méthyle (3-oxo-2-pentylcyclopentyle), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate |
| CAS | 24851-98-7 |
| Formule moléculaire | C13H22O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-[3-Oxo-2-(pentan-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester, Hedione, Kharismal, MDJ, Methyl (2-Pentyl-3-oxocyclopentyl)acetate, Methyl Dihydrojasmonate (cis- and trans- mixture) |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC[C@@H]1[C@@H](CC(=O)OC)CCC1=O |
| Nom IUPAC | acétate de méthyle 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyle) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.31 |
| Poids de la formule | 226.1569 |