Learn More
Acétate de méthyle (3-oxo-2-pentylcyclopentyle), TRC
Code produit 30482841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482841 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482841 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2660801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
CAS 24851-98-7
Formule moléculaire C13H22O3
Quantité 1 g
Synonyme 2-[3-Oxo-2-(pentan-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester, Hedione, Kharismal, MDJ, Methyl (2-Pentyl-3-oxocyclopentyl)acetate, Methyl Dihydrojasmonate (cis- and trans- mixture)
Formule InChI InChI=1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCC[C@@H]1[C@@H](CC(=O)OC)CCC1=O
Nom IUPAC acétate de méthyle 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyle)
Poids moléculaire (g/mol) 226.31
Poids de la formule 226.1569