Learn More
Méthyle3-oxo-3,4-dihydro-2 H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498936 5 g 5g
15488936 1 g 1g
15408946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64467.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 188614-01-9 | C10H9NO3S | 223.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188614-01-9
Formule moléculaire C10H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 223.25
Numéro MDL MFCD00449104
Clé InChI UFSVRHNRNVVBJR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 699501
Nom IUPAC méthyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(SCC(=O)N2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Point de fusion 97°C to 99°C
Quantité 5 g
Beilstein 14311523
Synonyme methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 thiazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, pubchem13044, ksc497g3b, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,, methyl3-oxo-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Poids de la formule 223.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide