Learn More
Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30988807
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30988807 10 g
30984660 1 g
30977223 25 g
30975760 5 g
30970674 250 mg
30985455 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30988807 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1312910g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
CAS 37779-49-0
Formule moléculaire C11H12O3
Numéro MDL MFCD03424746
Quantité 10 g
SMILES COC(=O)CC(=O)CC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Pourcentage de pureté 95%