Learn More
Méthyle 3-oxo-pentanoate, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10348660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10348660 25 mL Flacon en verre 25mL
10752384 100 mL Flacon en verre 100mL
10762384 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10348660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 243160250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30414-53-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30414-53-0
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00011705
Clé InChI XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-oxovalerate, methyl propionylacetate, methyl 3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo pentanoate, methyl 3-oxo-n-valerate, valeric acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxovaleric acid methyl ester, 3-oxo-pentanoic acid methyl ester, 3-keto-n-valeric acid methyl ester
CID PubChem 121699
Nom IUPAC 3-oxopentanoate de méthyle
SMILES CCC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-oxo-pentanoate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -35°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 95°C to 97°C (48.0 mmHg)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2COCH2COOCH3
Indice de réfraction 1.4220 to 1.424
Quantité 25 mL
Fieser 10,415; 01,1022; 04,437; 05,589; 07,324; 11,472; 12,126; 16,303
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 130.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide