Learn More
3-oxocyclobutanecarboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448688 5 g 5g
15458688 250 mg 250mg
15438688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15448688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62110.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 695-95-4 | Molecular Formula: C6H8O3 | Molecular Weight: 128.13 g/mol
Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate can be used as an intermediate for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It is used for the preparation of novel imidazobenzazepine derivatives as dual H1/5-HT2A antagonists for the treatment of sleep disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl3-oxocyclobutanecarboxylate peut être utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Il est utilisé pour la préparation de nouveaux dérivés imidazobenzazépine comme les deux antagonistes H1/5-HT2A pour le traitement des troubles du sommeil.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 695-95-4
Formule moléculaire C6H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00604222
Clé InChI IHLHSAIBOSSHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, methyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 3-methoxycarbonylcyclobutanone, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid methyl ester, ksc630k4p, methyl 3-oxocyclobutane carboxylate, 3-oxo-1-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylicacid, 3-oxo-, methyl ester
CID PubChem 13992367
Nom IUPAC 3-oxocyclobutane-1-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 128.12
Pourcentage de pureté 97%