Learn More
3-oxoheptanoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Oxoheptanoate |
| CAS | 39815-78-6 |
| Formule moléculaire | C8H14O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 3-oxo-Heptanoic Acid Methyl Ester, 3-Oxoheptanoic Acid Methyl Ester, Methyl Pentanoylacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-5-7(9)6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)CC(=O)OC |
| Nom IUPAC | 3-oxoheptanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.19 |
| Poids de la formule | 158.0943 |