Learn More
3-oxohexadécanoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Oxohexadecanoate |
| CAS | 14427-53-3 |
| Formule moléculaire | C17H32O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Oxo-hexadecanoic Acid Methyl Ester, NSC 157678 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h3-15H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(CC(CCCCCCCCCCCCC)=O)OC |
| Nom IUPAC | 3-oxohexadécanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.43 |
| Poids de la formule | 284.24 |