Learn More
3-(thien-2-yl)acrylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11459606
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459606 1 g -
11469606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20177.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20883-96-9
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Numéro MDL MFCD00173772
Clé InChI HKVOGMDMMCLQFJ-SNAWJCMRSA-N
Synonyme methyl 3-2-thienyl acrylate, methyl 3-thien-2-yl acrylate, methyl 3-thien-2-yl-acrylate, methyl e-3-thiophen-2-ylprop-2-enoate, methyl 2e-3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, methyl 3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, thiophene-2-acrylic acid methyl ester, e-methyl 3-thiophen-2-yl acrylate, methyl 2e-3-2-thienyl-2-propenoate, methyl 2e-3-2-thienyl prop-2-enoate
CID PubChem 5709013
Nom IUPAC méthyle (E)-3-thiophène-2-ylprop-2-énoate
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(thien-2-yl)acrylate
Point de fusion 48°C to 49°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 168.22
Pourcentage de pureté 97%