Learn More
Méthyl 3-(trifluorométhyl)benzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486857 25 g 25g
11476857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14316.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2557-13-3 | C9H7F3O2 | 204.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2557-13-3
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.148
Numéro MDL MFCD00043543
Clé InChI QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-trifluoromethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl3-trifluoromethyl benzoate, methyl m-trifluoromethyl benzoate, 3-trifluoromethyl-benzoic aic methyl ester, mtf-bom, methyl m-trifluoromethylbenzoate, 3-methoxycarbonyl benzotrifluoride
CID PubChem 520213
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
Densité 1.295
Point d’ébullition 80°C to 82°C (15 mmHg)
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.453
Quantité 25 g
Beilstein 1963428
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 97%