Learn More
Méthyl 3-(trifluorométhyl)phénylacétate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455647 25 g 25g
15435647 1 g 1g
15445647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15455647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32883.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62451-84-7 | C10H9F3O2 | 218.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62451-84-7
Formule moléculaire C10H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.175
Numéro MDL MFCD04039762
Clé InChI GMEBDKGPPKAPEM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2734603
Nom IUPAC méthyl2-[3-(trifluorométhyl)phényl]acétate
SMILES COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Densité 1.24
Point d’ébullition 211°C
Indice de réfraction 1.45
Quantité 25 g
Synonyme methyl 2-3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyltrifluoromethylphenylacetate, methyl m-trifluoromethylphenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenylacetate, methyl-3-trifluoromethylphenylacetate, methyl2-3-trifluoromethyl phenyl acetate
Poids de la formule 218.18
Pourcentage de pureté 95%