Learn More
Méthyl 3-trifluorométhylbenzoylacétate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10341551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341551 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10731715 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10341551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425450025
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 93618-66-7
Formule moléculaire C11H9F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.19
Numéro MDL MFCD00216522
Clé InChI RPRMYRPHNDGZOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoate, methyl 3-trifluoromethyl benzoylacetate, methyl 3-trifluoromethyl benzoyl acetate, 3-3-trifluoromethylphenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid methyl ester, pubchem2695, methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate, methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propanoate, 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid methyl ester
CID PubChem 735880
Nom IUPAC méthyl3-oxo-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4864 to 1.4884
Quantité 2.5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: neglegible in water
Poids de la formule 246.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement