Learn More
Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30985318
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30985318 250 mg
30981302 5 g
30972434 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30985318 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD138470250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
CAS 42201-71-8
Formule moléculaire C7H12O2Si
Numéro MDL MFCD04039783
Quantité 250 mg
SMILES O=C(OC)C#C[Si](C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 156.25
Pourcentage de pureté 98%