Learn More
4-(1H-pyrazol-1-ylméthyl)benzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10245934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10245934 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10245934 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56022DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 397328-86-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C12H12N2O2
Numéro MDL MFCD08435918
Quantité 1 g
Synonyme methyl 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-pyrazolylmethyl benzoate, benzoic acid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-, methyl ester
Clé InChI VMCQOZFWPDOGLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC=N2
Nom IUPAC Méthyle 4-(pyrazol-1-ylméthyl) benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 216.24
CID PubChem 23510322
Poids de la formule 216.24
Pourcentage de pureté 97%