Learn More
4-(-méthyl--oxadiazol--yl)benzoate3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11340687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11340687 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10506704 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340687 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50922CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 209912-44-7
Formule moléculaire C11H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 218.212
Numéro MDL MFCD08690288
Clé InChI PJYMNVKGDLTDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoate, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazole-5-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-, methyl ester
CID PubChem 11096067
Nom IUPAC 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoate de méthyle
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 97%