Learn More
4,4,4-trifluoroacétoacétate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358255 25 g 25g
11348255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358255 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10140.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 83643-84-9 | C5H5F3O3 | 170.087 g/mol
It is used as a drug intermediate. It is a cyclization, oxidation and halogenating reaction catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. C’est un catalyseur de réaction de cyclisation, d’oxydation et d’halogénation.
Remarques
Stocker au frais et au sec Incompatible avec les agents oxydants forts. Assurer la ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83643-84-9
Formule moléculaire C5H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.087
Numéro MDL MFCD00041004
Clé InChI LKMUBWWZTSZGGV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 550266
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Densité 1.34
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Indice de réfraction 1.372
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1777343
Synonyme methyl trifluoroacetoacetate, methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid methyl ester, methyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, methyl ester, acmc-209psv, methyltri-fluoroacetoacetate, methyl4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl 3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate
Poids de la formule 170.09
Pourcentage de pureté 95%