Learn More
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 95%
Code produit 11342326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342326 25 g 25g
11332326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06007.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 55107-14-7 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55107-14-7
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.197
Numéro MDL MFCD00008847
Clé InChI XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
CID PubChem 99597
Nom IUPAC methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Densité 0.99
Point d’ébullition 67°C to 70°C (13 mmHg)
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 25 g
Beilstein 1764796
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 95%