Learn More
4,5-Dibromo--hydroxythiophène--carboxylate3-hydroxythiophène-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415676 5 g 5g
11405676 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20780.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96232-71-2
Formule moléculaire C6H4Br2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 315.96
Numéro MDL MFCD00052082
Clé InChI YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Synonyme methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
CID PubChem 2777613
Nom IUPAC méthyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophène-2-carboxylate
SMILES CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 316.89
Pourcentage de pureté 97%