Learn More
Méthyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10249852
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10249852 1 g Flacon en verre ambré 1g
11935354 10 g Flacon en verre ambré -
11326875 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10249852 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01947DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 96232-71-2
Formule moléculaire C6H4Br2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 315.96
Numéro MDL MFCD00052082
Clé InChI YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Synonyme methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
CID PubChem 2777613
Nom IUPAC méthyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophène-2-carboxylate
SMILES CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4, 5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 315.97
Pourcentage de pureté 97%