Learn More
4,5-dibromothiophène-2-carboxylate de méthyle , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414797 5 g 5g
15404797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32113.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62224-24-2 | C6H4Br2O2S | 299.964 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62224-24-2
Formule moléculaire C6H4Br2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 299.964
Numéro MDL MFCD00831688
Clé InChI URPMSPAEAVFKCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge3_005092, methyldibromothiophenecarboxylate, methyl 4,5-dibromo-2-thiophencarboxylate, methyl 4, 5-dibromothiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2727707
Nom IUPAC méthyle 4,5-dibromothiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(S1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 299.97
Pourcentage de pureté 97%