Learn More
Méthyl 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478810 50 g 50g
11468810 10 g 10g
11488810 250 g 250g
11445233 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11478810 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12836.18
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 26791-93-5 | C10H11NO6 | 241.199 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26791-93-5
Formule moléculaire C10H11NO6
Poids moléculaire (g/mol) 241.199
Numéro MDL MFCD00007239
Clé InChI SYYKLKHBZGFKOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-nitroveratrate, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-, methyl ester, 6-nitroveratric acid methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, methyl ester, methyl 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoate, acmc-1cptq, ksc496m9r, methyl 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoate, methyl 3,4-dimethoxy-6-nitro-benzoate, methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
CID PubChem 117867
Nom IUPAC 4,5-Diméthoxy-2-nitrobenzoate de méthyle
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 50 g
Beilstein 2381747
Poids de la formule 241.2
Pourcentage de pureté 97%